Learn More
VITLAB™ SAN-Messzylinder mit niedriger Form, Klasse B
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus SAN mit hoher Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten. Der Sechskantfuß mit Bodenstollen sorgt für hohe Stabilität.
4.60 € - 89.80 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Klasse B |
---|---|
Class | B |
Form | Rund |
Material | SAN (Styrol-Acrylonitril) |
Umfang | Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Skalapunkten |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10584533
|
VITLAB™
64591 |
1000 ml |
89.80 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10126932
|
VITLAB™
64491 |
500 ml |
71.35 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10586544
|
VITLAB™
64091 |
25 ml |
42.75 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10644463
|
VITLAB™
64391 |
250 ml |
52.55 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10596984
|
VITLAB™
64291 |
100 ml |
63.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10752571
|
VITLAB™
64591 |
1000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10196280
|
VITLAB™
64391 |
250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10508442
|
VITLAB™
64291 |
100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Kristallklarer, graduierter Zylinder
- Kalibriert (Zoll)
- Toleranzen der Klasse B gemäß DIN 12681/ISO 6706
- Thermische Beanspruchung bis 80 °C führt nicht zu einer dauerhaften Überschreitung der Toleranzgrenzen
Spezifikation
Klasse B | |
Rund | |
Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Skalapunkten |
B | |
SAN (Styrol-Acrylonitril) |