Learn More
BRAND™ Klasse B SILBERBRAND ETERNA graduierte Pipette
Artikelnummer. 15501526 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 mL
25 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15501526 25 ml 6 Stück
15693947 2 mL 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15501526 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 27013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00 €
    61.20 € / 6 Stück
    Sparen 2.80 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die graduierte SILBERBRAND ETERNA Pipette der Klasse B besteht aus AR-GLAS™ mit braunen Graduierungen.
  • AR-GLAS™
  • DIN EN ISO 835
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aspiratorstopfen Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 835
Klasse B
Beschreibung Volumenabgabe (TD, Ex.)
Material AR-GLAS
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungen 0,1 ml
Volumen (metrisch) 25 ml