Learn More
Kartell™ Messzylinder aus transparentem Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen, Klasse B
Artikelnummer. 10450163
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
100 ml
10 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
Graduierungen:
0.5 ml
10 ml
1 ml
20 ml
2 ml
5 ml
Permanent
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
12 Stück
30 Stück
Artikelnummer. 10450163
Marke: Kartell™ 0256300
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Abmessen von Flüssigkeitsvolumen im Labor dar.
  • Klarheit und Reproduzierbarkeit durch permanente, verbesserte, gestochen scharfe, blaue Graduierungen
  • Konstruktion aus Polypropylen widersteht Temperaturen bis 120 °C 
  • Hohe Ausführung, fünfeckige Grundfläche für hohe Stabilität
  • Klasse B
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Polypropylen
Toleranz ±1 ml
Zertifizierung/Konformität ISO 6706-1981 (E)
Klasse Klasse B
Umfang Permanente blaue Graduierungen
Durchmesser (metrisch) 30.5 mm
Graduierungen 1 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ±1 ml
Max. Temperatur 100 °C
Unterteilung 1 ml
Form Zylindrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Skalenfarbe Blue
Höhe (metrisch) 249 mm
Typ Graduierter Messzylinder