missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Messkolben, Klasse DIN-A

Artikelnummer. 15707628
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 15 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15707628

Marke: Witeg™ 3 668 016 BL

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Präzisionszertifizierte Konformität, mit Zertifikat in der Box.

  • Aus Borosilikatglas.
  • Mit hohlen ST-Stopfen aus Glas
  • Konus ST 10/19
  • Toleranz von 0.040 ml

Spezifikation

Verschlussmaterial Glas
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Borosilikatglas
Graduierungen Braun
Toleranz 0.040 ml
Graduated Ja
Klasse DIN-A
Verschlusstyp Stopfen
Verschlussgröße ST 10/19
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt