Learn More
Zwiebel™ Kunststoffkiste mit Edelstahl 500 g Gewicht, Klasse E2
Click to view available options
:
Masse: 500 g
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
- Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
| Toleranz | ± 0,8 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz mit Wägegeräten mit Spezialgenauigkeit Klasse I |