Learn More
Zwiebel™ Gewicht Klasse E2 mit COFRAC Kalibrierungszertifikat
Artikelnummer. 11780633
Click to view available options
Masse:
1 mg
10 mg geliefert
20 mg
50 mg geliefert
100 mg
200 mg geliefert
500 mg
Toleranz:
± 0,006 mg
± 0,008 mg
± 0,01 mg
± 0,012 mg
± 0,016 mg
± 0,02 mg
± 0,025 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11780633
Marke: Zwiebel™ PBI2302P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit.Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
  • Kalibriergewicht der Klasse E2
  • Gemäß OIML R 111
  • Wird mit einem COFRAC-Kalibrierungszertifikat geliefert, das die Rückführbarkeit gewährleistet
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Masse 20 mg
Toleranz ± 0,01 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz mit Wägegeräten mit Spezialgenauigkeit Klasse I