Learn More
Zwiebel™ Box mit Gewichten der Klasse F1
Artikelnummer. 11730703
Click to view available options
Masse:
50 mg
200 mg geliefert
500 mg
2 g
50 g
100 g
200 g
1000 g
2000 g
Toleranz:
± 0,04 mg
± 0,06 mg
± 0,08 mg
± 0,12 mg
± 0,30 mg
± 0,50 mg
± 1,00 mg
± 10 mg
± 5,00 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11730703
Marke: Zwiebel™ PBI23080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse II). Zwiebel™ Box mit Gewichten der Klasse F1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2.
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Masse 100 g
Toleranz ± 0,50 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)