Learn More
Zwiebel™ Box mit Gewichten der Klasse F1
Click to view available options
Masse:
50 mg
200 mg geliefert
500 mg
2 g
50 g
100 g
200 g
1000 g
2000 g
Toleranz:
± 0,04 mg
± 0,06 mg
± 0,08 mg
± 0,12 mg
± 0,30 mg
± 0,50 mg
± 1,00 mg
± 10 mg
± 5,00 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
| Masse | 200 mg geliefert |
| Toleranz | ± 0,06 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |