Learn More
Zwiebel™ Box mit Gewichten der Klasse F1
Artikelnummer. 12031633
Change view
Click to view available options
Masse:
50 mg
200 mg geliefert
500 mg
2 g
50 g
100 g
200 g
1000 g
2000 g
Toleranz:
± 0,04 mg
± 0,06 mg
± 0,08 mg
± 0,12 mg
± 0,30 mg
± 0,50 mg
± 1,00 mg
± 10 mg
± 5,00 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Masse Toleranz unitSize
12031633 500 mg ± 0,08 mg 1 Stück
12011643 200 g ± 1,00 mg 1 Stück
12031643 1000 g ± 5,00 mg 1 Stück
11730703 100 g ± 0,50 mg 1 Stück
12021633 200 mg geliefert ± 0,06 mg 1 Stück
12091633 50 g ± 0,30 mg 1 Stück
11870902 2000 g ± 10 mg 1 Stück
12051633 2 g ± 0,12 mg 1 Stück
12001633 50 mg ± 0,04 mg 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 12031633
Marke: Zwiebel™ PBI2301K
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse II). Zwiebel™ Box mit Gewichten der Klasse F1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2.
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Masse 500 mg
Toleranz ± 0,08 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)