Learn More
Zwiebel™ Kartongewicht der Klasse F1 mit Zertifikat
Click to view available options
Masse:
100 g
500 g
2000 g
Toleranz:
± 10 mg
± 2,50 mg
± 5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Masse | 100 g |
| Toleranz | ± 5 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |