Learn More
Zwiebel™ Gewichts-Set Klasse F1 von 1 bis 500 mg
Beschreibung
- Enthält folgende Gewichte: 1 x 1 mg, 2 x 2 mg, 1 x 5 mg, 1 x 10 mg, 2 x 20 mg, 1 x 50 mg, 1 x 100 mg, 2 x 200 mg, 1 x 500 mg
- Die Gewichte der Dreiecksdrähte betragen 1, 10 und 100 mg
- Vierkant- und doppelte Vierkant-Drahtgewichte sind 2, 20 und 200 mg
- Fünfeckige Drahtgewichte sind 5, 50 und 500 mg
- Gewichte, die für die Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2 und für die Verwendung mit Waagen der besonderen Genauigkeitsklasse I und der hohen Genauigkeitsklasse II bestimmt sind
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gewichteset |
| Zertifizierung/Konformität | OIML R111-Empfehlung |
| Gewicht (metrisch) | 1 bis 500 mg |
| Dichte | 8500 ±100 kg/m3 |
| Enthält | 12 Gewichte |