Learn More
Zwiebel™ Gewichtesatz der Klasse F1
Spezifikation
Spezifikation
| Masse | 1 bis 500 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |