Learn More
Zwiebel™ Gewichtesatz der Klasse F1
Artikelnummer. 11790803
Click to view available options
Masse:
1 bis 500 mg
1 bis 50 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11790803
Marke: Zwiebel™ PBI23143
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Masse 1 bis 50 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)