Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1 im Etui, mit Zertifikat
Artikelnummer. p-8006538
Click to view available options
Toleranz:
± 1,2 mg
± 1,6 mg
± 100 mg
± 10 mg
± 1 mg
± 250 mg
± 2 mg
± 3 mg
± 500 mg
± 5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11790763
Marke: Zwiebel™ PBI23122
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M₂.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Toleranz ± 5 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)