Learn More
Zwiebel™ Kalibriergewichte Klasse M1
Artikelnummer. 11760593
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
10 mg
500 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
11760593 500 mg 1 Stück
11710593 10 mg 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11760593
Marke: Zwiebel™ PBI2300L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zwiebel™ Kalibriergewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M2.
  • Permanentmagnetisierung: <250 μT
  • Gewichte, die für die Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M und für die Verwendung mit Waagen 2 der mittleren Genauigkeitsklasse III vorgesehen sind
  • Ein-Block-Material ohne Einstellhohlraum
Spezifikation
Produkttyp Bogengewicht
Zertifizierung/Konformität Empfehlung OIML R111
Beschreibung 0.6 mm dick
Material Aluminium
Gewicht (metrisch) 500 mg
Dichte 2700 ±100 kg/m3
Form Pentagonal
Länge (metrisch) 13.5 mm von Punkt zu Punkt
Breite (angloamerikanisch) 20.7 mm von oben nach unten