Learn More
Zwiebel™ Box mit Gewichten der Klasse M1
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
| Masse | 1000 g |
| Toleranz | ± 50 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |