Learn More
Zwiebel™ Gewichtssatz der Klasse M1 mit Zertifikat
Artikelnummer. p-8006542
Click to view available options
Masse:
1 bis 500 mg
1 bis 50 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11890922
Marke: Zwiebel™ PBI5682X
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Gewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M2.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Masse 1 bis 500 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)