Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1 mit Zertifikat
Artikelnummer. 11764744
Click to view available options
Masse:
1 mg geliefert
10 mg
100 mg geliefert
200 mg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Toleranz:
±2500 mg
± 0,2 mg
± 0,25 mg
± 0,5 mg
± 0,6 mg
± 1000 mg
± 250 mg
± 500 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11764744
Marke: Zwiebel™ PBI23721
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M₂.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Material Gusseisen
Masse 5 kg
Toleranz ± 250 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)