Learn More
Brand™ Messkolben, PLASTIBRAND, PFA, Kl. A, 500 ml, GL 25, mit Schraubkappe
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Fehlergrenzen nach Klasse A, DIN EN ISO 1042
- Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
- Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | PFA |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | PFA |
| Höhe (metrisch) | 262 mm |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Produkttyp | Messkolben |
| Gewindegröße | GL 25 |
| Toleranz | ±0.25 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klasse | A |
| Mehr anzeigen |