Learn More
Abeba™ Classic 1010 Schuhe
Click to view available options
Größe:
36
38
39
40
41
43
45
46
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Genarbtes Leder schwarz
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Einstellbarer Spannbereich
- Schnallenverschluss
- Fersenpolster aus Mikrofaser
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Genarbtes Leder |
| Größe | 46 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 1010 |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Beständig gegen | Tierische Fette, Öl und Brennstoff |