Learn More
Veolia Water Systems™ REINSTWASSERSYSTEM PURELAB Classic DI
Artikelnummer. 11904937
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
37 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Packungsgröße
11904937 37 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11904937 Lieferant Veolia Water Systems™ Lieferanten-Nr. CLXXXDIM2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7402.50 €
    3277.21 € / 1 Stück
    Sparen 4125.29 €
    55% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Flussrate 1,5 l/min
Typ Klassischer Polierer
Breite (metrisch) 41 cm
Höhe (metrisch) 49 cm
Tiefe (metrisch) 37 cm
Gewicht (metrisch) 15 kg