Learn More
Dueperthal™ Classic XL Sicherheitsschrank
Artikelnummer. 10727764
Click to view available options
Enthält:
Abtropfschale, Lamellenboden
Mittelteiler, Abtropfschale, Lamellenboden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10727764
Marke: Dueperthal™ 29201260001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
  • Gefahrstoffschrank wahlweise mit klassischer oder Einhand-Flügeltürtechnik zur sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäss TRbF 20 Anhang L.
  • Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1 durch anerkannte Prüfinstitute (TÜV Süd, MPA)
  • TÜV-geprüft nach DIN EN 14727 (Labormöbelnorm)
  • GS-/CE-Zeichen
  • High Quality-Gütesiegel für gehobene Ausführung, Benutzerfreundlichkeit und erhöhte Lebensdauer
  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90-Schrank)
  • Ausführung mit Einhand-Technik one: Über die Einhand-Bedienung lassen sich die leichtgängigen Türen über einen Handgriff zeitgleich öffnen
  • Aussenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, Flügeltüren in zinkgelb RAL 1018 oder lichtgrau RAL 7035, Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten in lichtgrau RAL 7035
  • Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene
  • Erdung nach TRBS 2153, BGR 132 (Vermeidung von Zündgefahren) vorbereitet
  • Schrank durch Sockelkonstruktion unterfahrbar, d. h. einfacher Transport mit Hubwagen möglich
  • Stellfüsse von innen verstellbar = leichtes Ausrichten und Niveauausgleich
  • Ab- und Zuluftanschluss auf der Schrankdecke
  • Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch die Türschliessung eingeleitet.
  • Lieferumfang: Schrank mit Türfeststellanlage, 1 Wannenboden (S), 2 Wannenböden (XS) bzw. 3 Wannenböden (M, L, XL), 1 Bodenauffangwanne und 1 Lochblecheinsatz in Stahlblech gepulvert.
  • Auf Anfrage: Schrank mit Edelstahlinneneinrichtung lieferbar.
  • Typ: CLASSIC XL, Typ 90
  • Ausführung: zweitürig
  • B/T/H Aussen: 1195/595/2080mm
  • B/T/H Innen: 1099/446/1830mm
  • Gewicht: 469kg
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 14470-1, GS/CE
Außentiefe (metrisch) 120 cm
Innentiefe (metrisch) 446 mm
Beschreibung Innen In Stahlblech
Abmessungen (T x B x H) innen 446 x 1099 x 1830 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage of Flammable Products and Spray Cans
Außenhöhe (metrisch) 2080 mm
Innenhöhe (metrisch) 1830 mm
Enthält Abtropfschale, Lamellenboden
Tragkraft 290 L
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 3
Gewicht (metrisch) 469 kg
Außenbreite (metrisch) 1195 mm
Innenbreite (metrisch) 1099 mm
Material Stainless Steel
Produkttyp 90