Learn More
Mettler Toledo™ Klassische pH-Elektrode aus Glas
Artikelnummer. 12716098 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Diaphragma:
Bewegliche PTFE-Hülse
Artikelnummer. 12716098
Marke: Mettler Toledo™ 00089632
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für direkte pH-Messungen und Säure/Basen-Titrationen Mettler Toledo Klassische pH-Elektrode aus Glas mit S7-Schraubverschluss.
  • Individuelles Qualitätszertifikat
  • Angabe einer eindeutigen Seriennummer
Bestellinformation
Abnehmbares Kabel, separat erhältlich: Kat.-Nr.: 01-910-713
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Elektrode
Diaphragma Bewegliche PTFE-Hülse
Länge (angloamerikanisch) 5,8 in.
Länge (metrisch) 149.5 mm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 ° bis 140 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis +60 °C