Learn More
Motic™ Classmag 41 Stereomikroskop, digital
Click to view available options
Kopfausführung:
Binokular, 45° geneigt, mit integrierter Digitalkamera CMOS 1/2 in-Chip
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Optisches Zoom-System Greenough
- Monokularkopf 45° mit integriertem Digitalkamera-CMOS-Chip 1/2 in. (12.7 mm)
- 3MP - 2048 x 1536 Pixel mit USB 2.0-Ausgang
- Weitfeldokular: WF 10 x 20 mm
- 4:1 Zoomfaktor, Brennweite = 80 mm
- Vergrößerungsbereich: 1X bis 4X
- FBGG: Stabartiges Stativ mit großem Arbeitsfuß
- Grobfokussiersystem mit Spannungseinstellung
- Halogen-Beleuchtung mittels Auflicht und Durchlicht mit Intensitätsregelung
- Motic Images Plus 2.0 für PC & MAC
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Schwarze/weiße und mattierte Glasplatten, blauer Filter und Staubschutz, Motic Images Plus3.0 für Windows, OSX und Linux, Kalibrierungsfolie |
| Auflösung | 3MP - 2048 x 1536 Pixel mit USB 2.0-Ausgang |
| Objektivausführung | Achromatisch |
| Sichtfeld | 20 mm |
| Zoombereich | Vergrößerungsbereich des Objektivs: 1X bis 4X; 4:1 Zoomfaktor |
| Elektrische Anforderungen | Stromversorgung 100/240 V (CE) |
| Produkttyp | Digitales Stereomikroskop |
| Modell | DM-143-FBGG. |
| Kopfausführung | Binokular, 45° geneigt, mit integrierter Digitalkamera CMOS 1/2 in-Chip |
| Beleuchtungsart | Halogenauflicht und -durchlicht mit Intensitätskontrolle 12 V / 10 W |
| Mehr anzeigen |