missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Claudin-1 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Claudin-1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL3698 |
| Konjugat | FITC |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | claudin 1, claudin-1, CLD1, ILVASCSenescence-associated epithelial membrane protein, SEMP1senescence-associated epithelial membrane protein 1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from O95832, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?