Learn More
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/7300R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-24134AF594
Artikelnummer. 18565649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00 €
    684.60 € / 0.10 Milliliter
    Sparen 39.40 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Claudin-18.2 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-18.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Claudin-18.2
Monoclonal
Alexa Fluor 594
claudin-18, SFTA5, SFTPJ, surfactant associated 5, surfactant associated protein J, surfactant, pulmonary associated protein J
Recombinant fragment (around aa1-100) of human Claudin-18.2 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
51208
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
CLDN18.2/7300R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified