Learn More
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/8141R), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18641565 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18641565 100 μg 100 Mikrogramm
18608844 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18641565
Marke: Novus Biologicals NBP323701100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Claudin-18.2 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-18.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Claudin-18.2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CLDN18.2/8141R
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias claudin-18, SFTA5, SFTPJ, surfactant associated 5, surfactant associated protein J, surfactant, pulmonary associated protein J
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-100) of human Claudin-18.2 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51208
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG κ