Learn More
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/8141R), PerCP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18617974 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18617974 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18617974
Marke: Novus Biologicals NBP324137PCP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Claudin-18.2 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-18.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Claudin-18.2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CLDN18.2/8141R
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias claudin-18, SFTA5, SFTPJ, surfactant associated 5, surfactant associated protein J, surfactant, pulmonary associated protein J
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-100) of human Claudin-18.2 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51208
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ