missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Claudin-3 Antibody (CL13130) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-18555JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Claudin-3 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Claudin-3 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| C7orf1, claudin 3, claudin-3, Clostridium perfringens enterotoxin receptor 2, CPE-R 2, CPE-R2, CPETR2CPE-receptor 2, HRVP1, Rat ventral prostate.1 protein homolog, RVP1, ventral prostate.1 protein homolog, ventral prostate.1-like protein | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O15551, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix | |
| 1365 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL13130 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur