missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Claudin 1-8 proteins are a family of transmembrane proteins associated with tight junctions. Tight junctions are specialized regions of cell to cell contact; made up of network of strands to act as a molecular gasket for preventing the leakage of ions, water etc. between cells. They are abundant in luminal epithelial sheets where they maintain epithelial cell polarity. Different tissues exhibit different Claudin composition.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Claudin 3 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | CLDN3 |
| Gen-Zugriffsnummer | O15551, Q63400, Q9Z0G9 |
| Gen-Alias | C7orf1, claudin 3, Claudin3, CLDN3, CPE R 2, CPE R2, CPE receptor 2, CPETR2, HRVP1, RVP1 |
| Gensymbole | Cldn3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?