Learn More
Claudin-8 Antibody (474210), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB5275V
Artikelnummer. 30064567
  • 607.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Claudin-8 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Claudin-8
Monoclonal
Alexa Fluor 405
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
9073
Store at 4C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, CyTOF
474210
Flow Cytometry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
claudin 8, human CLDN8 gene for claudin-810claudin-8
HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Claudin-8, Met1-Val225 (Ser151Pro), Accession # P56748
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen