Learn More
Claudin 9 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Claudin 9
Konzentration 500 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30234122
Unterlagen ansehen
Proteintech
17738-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30237159
Unterlagen ansehen
Proteintech
17738-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Claudin 9 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Claudin 9. This antibody recognizes mouse antigen. The Claudin 9 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Claudin 9
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Mouse
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
500 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
9080
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody