Learn More
Abeba™ Clean Room 3620 Schuhe
Artikelnummer. 15600378
Change view
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
15600378 35 1 Paar
15610378 36 1 Paar
15620378 37 1 Paar
15630378 38 1 Paar
15640378 39 1 Paar
15650378 40 1 Paar
15660378 41 1 Paar
15670378 42 1 Paar
15680378 43 1 Paar
15690378 44 1 Paar
15600388 45 1 Paar
15610388 46 1 Paar
15620388 47 1 Paar
13 options
Artikelnummer. 15600378
Marke: Abeba™ 3620/35
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezielle ESD-Reinraumschuhe.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Mikrofaser
  • Weiß
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Feste Manschette, Reinraumtextil
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Farbe Weiß
Material Mikrofaser
Größe 35
Modell 3620