Beschreibung
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Silver |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Material | Steel |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Sterile |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Verschlussgröße | 20 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Cap |