Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps, No Hole, with Septa, 9 mm, No Slit
Alle ansehen Phenomenex ProdukteBeschreibung
- Brand: Cleanert
- Technique: Accessory
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | White, Red |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Sterile |
| Verschlussgröße | 9 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Cap |