Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps with Septa, 22 mm, No Slit
Artikelnummer. 31748344 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
White
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31748344 White 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31748344 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AV79100
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Phenomenex
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe White
Außendurchmesser (metrisch) 22 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Silicone
Verschlussgröße 22 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap
Septum Color Natural