Learn More
Phenomenex™ Reiniger-Schraubkappen™ mit Septa, 9 mm, Vorspalt
Artikelnummer. 31748037 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31748037 Blau 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31748037 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AV22020
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für den Einsatz mit Chromatographie-Fläschchen und in verschiedenen Chromatographieanwendungen.
  • Marke: Cleanert
  • Produkt: Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Steril
Septum PTFE/Silikon
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Kappe