Learn More
Phenomenex™ Cleanert™ Snap Caps with Septa, 11 mm, No Slit
Artikelnummer. 31749127 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Green
Red
Yellow
Septum Color:
Clear/Red
Red/White
White/Red
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Septum Color Packungsgröße
31749127 Red Clear/Red 100 Stück
31744607 Red White/Red 1 Stück
31743389 Red Red/White 100 Stück
31742745 Green Clear/Red 100 Stück
31745125 Yellow Clear/Red 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31749127 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. C401151R
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Red
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Polyethylene
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Synthetic Rubber
Menge 100 Pk.
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap
Septum Color Clear/Red