missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Reinigungspinsel
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Borste:
4 mm
4,5 mm
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungspinsel |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 4 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für 1 ml-Messpipetten |
| Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur