Learn More
Hirschmann™ Reinigungsmittel rea-mat™
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 kg
Beschreibung
- Geschirrspülmittel mit desinfizierenden Eigenschaften
- Entfernt Öl-, Fett-, Wachs-, Harz-, Silikon-, Blut-, Protein- und Serumrückstände
- Geeignet für Ultraschallbäder
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schnellreinigungsmittel |
| Form | Pulver |
| Produktlinie | rea-mat |
| Beschreibung | Nicht schäumend |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Laborspülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte |
| Menge | 1 Becher |
| Volumen (metrisch) | 5 kg |
Sicherheit und Handhabung
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: disodium metasilicate, sodium dichloroisocyanurate dihydrate