Learn More
BD Reinigundslösungkonzentrat, 1 Liter
Artikelnummer. 12913709
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
12913709 1 l 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 12913709
Marke: BD 653157
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dient zur Reinigung der Komponenten in Durchflusszytometern, einschließlich des Accuri™ C6. BD™ Accuri™ Reinigungslösungskonzentrat ergibt 1 l Reinigungslösung, die den RUO-Vorgaben entspricht.
Um eine konsistente Gerätefunktion zu gewährleisten, reinigen und spülen Sie das Gerät immer, bevor Sie es am Ende des Tages und unmittelbar nach dem Durchlauf viskoser Proben oder Farbstoffe ausschalten.
  • Applikation: Durchflusszytometrie
  • Wird zu 1l deionisiertem Wasser hinzugefügt, um eine Reinigungslösung für das BD Accuri™ C6 Durchflusszytometer zu erhalten
  • Chargennummer und Verfallsdatum sind auf dem Etikett der einzelnen Fläschchen angegeben
  • Nur für Forschungszwecke (RUO) – Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke
Physikalische Eigenschaften:
  • pH bei 20 °C: 2.5
  • Siedepunkt: 130 °C
  • Dichte: 1.12 g/cm3 bei 20 °C
  • Wasserlöslich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Inhalt und Lagerung Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Beschreibung Konzentrierte Reinigungslösung für Durchflusszytometer
Format Flüssig
Menge 1 l
Kennzeichnung RUO
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cleaning Concentrate Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: citric acid, glycollic acid