Learn More
Brady™ CleanLift™ Serie Etiketten für Thermotransferdrucker, B-498
Artikelnummer. p-7078075
Click to view available options
Größe (metrisch):
12,7 x 19,05 mm (B x H)
16.51 x 5,08 mm (B x H)
19,05 x 6,35 mm (B x H)
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 11552985
Marke: Brady™ 062678
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ CleanLift™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind aus repositionierbarem Vinyl-Tuch gefertigt
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt
Beschreibung Empfohlene Bandserie: R4300; R4800; R6000; R6200
Klebstofftyp Wiederablösbar
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Rolle
Material Vinylgewebe (B-498)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Thermotransferdrucker-Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Kabel- und Drahtmarkierung; Leiterplattenkennzeichnung – Durchgangsbohrung an der Oberseite, Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, industrielle Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker, IP, IP, BBP81
Horizontale Wiederholung (metrisch) 20.32 mm
Etiketten pro Zeile 4
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Modell THT-1-498-10
Anzahl pro Packung 10000 Label(s) / Roll
Menge 10.000/Packung
Form Rechteck
Größe 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Größe (metrisch) 19,05 x 6,35 mm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +176°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0.185 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 8.89 mm
Dimensions (LxW) 6,35 x 19,05 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.250 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,750 in.
Breite (metrisch) 19,05 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.250 Zoll
Höhe (metrisch) 6.35 mm
Alternate Part Number THT-1-498-10