Learn More
Brady™ CleanLift™ Marker für Anschlussblock (B-498)
Artikelnummer. 11598604
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,24 in.
0,318 in.
0,375 in.
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11598604
Marke: Brady™ 115133
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für BMP71 Drucker. Brady Klemmenblockmarkierungen (B-498) bestehen aus einem repositionierbaren Vinyltuch.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt
Beschreibung Empfohlene Bandserie: R6200; R4300; R6000
Klebstofftyp Naturkautschuk, Wiederablösbar
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Material Vinylgewebe (B-498)
Produkttyp Marker für Anschlussblock (B-498)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Kabel- und Drahtmarkierung; Leiterplattenkennzeichnung – Durchgangsbohrung an der Oberseite, Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Klemmenkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0.185 mm
Länge (angloamerikanisch) 300 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 91.4 m
Breite (angloamerikanisch) 0,24 in.
Breite (metrisch) 6,1 mm