Learn More
Micronova™ Cleanroom Ballpoint Click Pen
Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Product Type: Ballpoint Pen
- Ink Type: Low Sodium (Indelible)
- Tip Type: Click / Retractible
- Tip Style: Ballpoint (0.7 mm)
- Dimensions (L x W): 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.)
- Packaging: Double-Bagged
- For Use With (Application): Cleanroom Documentation
- For Use With (Equipment): Cleanroom Paper
Tekniske data
Tekniske data
| Farbe | Schwarz |
| Einbandfarbe | White |
| Material der Abdeckung | High-Density Poly |
| Abmessungen (L x B) | 15 cm (6 in.) x 9.5 mm (0.38 in.) |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 Certified Facility |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cleanroom Documentation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cleanroom Paper |
| Verpackung | 10 Pens/Bag, 10 Pens/Double Bag, 100 Pens/Pk. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion