Learn More
Cole-Parmer Reinraum-Luer-auf-Schlauchanschluss, gerader Adapter, weiß Nylon
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. PVC-frei, —ideal für den Einsatz in der Bioprozess-, Life-Science- und pharmazeutischen Industrie. Bildet mit einer schnellen, einfachen Drehung eine auslaufsichere Luer-Verbindung. Die Konstruktion mit einem einzigen Widerhaken sorgt für einen festen Halt des Schlauchs. Entspricht den FDA-Vorschriften 21 CFR 178.3297 und den RoHS-Richtlinien.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform; DEHP-frei; phthalatfrei; RoHS-konform |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 5/32 in. |
| Material | Nylon |
| Verpackungsmenge | 10/Pk. |
| Einlass | Luer-x-Schlauchanschluss (weiblich) |
| Farbe | Weiß |
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.