Learn More
Sontara™ Cleanroom MicroPure 100 Wipe
Artikelnummer. 17305453
Encompass_Preferred
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
305 x 305 mm (12 x 12 in.)
Packungsgröße:
27000 Stück
Artikelnummer. 17305453
Marke: Sontara™ D13511227
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sontara™ Micropure 100 helps you to keep your cleanroom clean - ISO-5 and above.
  • Exceptionally clean wipe family with extremely low particle generation, low extractables and ion levels
  • Special blend of polyester and cellulosic raw materials
  • More absorbent than 100% polyester products
  • Made with no binders or chemicals
  • Excellent wet and dry strength
  • Solvent resistance
  • Extremely soft wipe
  • Designed to be your choice wipe for critical applications
  • Specifically engineered for cleanroom use
  • Recommended for ISO 5 to 8* cleanrooms
  • Free from particles and additives and contains no binders or chemicals, its absorbent ability, cleanliness and low lint creation make it the perfect product to clean spills in your cleanroom environment
  • *Requirements for wiping and cleaning levels may vary. Choosing the appropriate wipe depends on many factors such as the type of surface to be cleaned (i.e. Is it smooth or rough, with edges or without edges, etc), the required level of cleanliness, procedures employed and more.
Spezifikation
Produkttyp Wipe
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 305 mm
Material Wood Pulp, PET
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 5 to 8
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Abmessungen (L x B) 305 x 305 mm (12 x 12 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Use in Cleanroom & Electronics
Sterilität Unsteril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.