Learn More
Fisherbrand™ EGP™ Reinraum-Klebeband aus Polyethylen in Industriequalität
Artikelnummer. 13138585 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13138585
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für den Einsatz in Reinraumsupportbereichen, Wartung und sauberen Bauprojekten
  • Wird in Bereichen verwendet, in denen kein Ultraclean-Band erforderlich ist
  • Die Polyethylen-Rückseite mit Acrylklebstoff hat eine geringe Ausgasung und lässt sich gut abziehen
  • Verarbeitet in kontrollierter Umgebung, auf einen Kunststoffkern gewickelt und mit einer Hülle verpackt
  • Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl
Beschichtung Polyethylene
Farbe Gelb
Ausführung Matte
Format Roll
Material Polyethylen
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gangmarkierung, Batching, Farbcodierung, Clean Build-Projekte, Reinraumsupportbereiche und Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 °F bis 80 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16 °C bis 27 °C
Dimensions (LxW) 33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19.05 mm