Learn More
Fisherbrand™ Reinraum-Polyethylenband, 19 mm (0,75 in.)
Artikelnummer. 30694904 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
48 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30694904 Gelb 48 Stück
13128585 Weiß 1 Stück
13138585 Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30694904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    658.00 €
    520.33 € / 48 Stück
    Sparen 137.67 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses druckempfindliche Reinraumklebeband aus Polyethylen mit geringer Partikel- und Biobelastung eignet sich ideal zum Abdichten, Farbcodieren und Markieren in Reinräumen.
Der Fisherbrand Polyethylen-Reinraumklebeband ist ein ausgezeichnetes Allzweckklebeband für die Medienvorbereitung, das Abfüllen, die Farbkennzeichnung, die Verpackung und andere Anwendungen im Reinraum.
  • Druckempfindliches Polyethylenband
  • Ideal zum Abdichten, Farbcodieren und Markieren in sauberen Umgebungen
  • Hervorragend für Reinraum-Konstruktionsbereiche geeignet
  • Im Reinraum verarbeitet und auf einem 3-in.-Kunststoffkern gewickelt
  • Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
  • In verschiedenen Breiten erhältlich
  • Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl
Beschichtung Polyethylen
Farbe Gelb
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Polyethylen
Produkttyp Klebeband für den Reinraum
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in den Bereichen Chargenverarbeitung, Farbcodierung, Reinraumtechnik und Lebensmittelverarbeitung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 60 °F bis 80 °F
Temperaturbereich (metrisch) 16 °C bis 27 °C
Abmessungen (L x B) 33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19.05 mm