Learn More
Fisherbrand™ EGP™ Reinraum-Klebeband aus Polyethylen in Industriequalität
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wird in Bereichen verwendet, in denen kein Ultraclean-Band erforderlich ist
- Die Polyethylen-Rückseite mit Acrylklebstoff hat eine geringe Ausgasung und lässt sich gut abziehen
- Verarbeitet in kontrollierter Umgebung, auf einen Kunststoffkern gewickelt und mit einer Hülle verpackt
- Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Acryl |
| Beschichtung | Polyethylene |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Semi-gloss |
| Format | Roll |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Klebeband für den Reinraum |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gangmarkierung, Batching, Farbcodierung, Clean Build-Projekte, Reinraumsupportbereiche und Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung |
| Mehr anzeigen |