Learn More
Fisherbrand™ Reinraum-Polyethylenband
Artikelnummer. 30694894 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Orange
Breite (metrisch):
25.4 mm
Packungsgröße:
36 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) Packungsgröße
30694894 Orange 25.4 mm 36 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30694894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 €
    462.80 € / 36 Stück
    Sparen 119.20 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Druckempfindliches Reinraumband mit geringen Partikel- und Biolastanteilen, ideal für Versiegelung, Farbcodierung und Markierung in sauberen Umgebungen
  • Für die Medienvorbereitung, Batching, Farbcodierung, Verpackung und andere Anwendungen im Reinraum
  • Im Reinraum verarbeitet
  • Aufgewickelt auf 3 in. Plastikkern
  • Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
  • Rolllänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Orange
Ausführung Seidenmatt
Format Rolle
Material Polypropylen
Produkttyp Klebeband
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm